Läs mer
5-Methoxy-1,2-dimethyl-1H-indole-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-1,2-dimethyl-1H-indole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 105909-93-1 |
| Molekylformel | C12H13NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3/c1-7-11(12(14)15)9-6-8(16-3)4-5-10(9)13(7)2/h4-6H,1-3H3,(H,14,15) |
| LEDER | COc1ccc2c(c1)c(C(=O)O)c(C)n2C |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.24 |
| Formel vikt | 219.0895 |