Läs mer
5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one, Mikromol™
Beskrivning
5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| CAS | 2080-75-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H8 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)10-8(11)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11) |
| LEDER | COc1ccc2NC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| Visa mer |