missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole |
| CAS | 53091-80-8 |
| Molekylformel | C6H10N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O/c1-5-4-6(9-3)8(2)7-5/h4H,1-3H3 |
| LEDER | COc1cc(C)nn1C |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-1,3-dimethylpyrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vikt | 126.0793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?