Läs mer
5-Methoxy-1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime |
| CAS | 1391062-36-4 |
| Molekylformel | C13H17F2NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17F2NO2/c1-18-9-3-2-4-12(16-17)10-5-7-11(8-6-10)13(14)15/h5-8,13,17H,2-4,9H2,1H3 |
| LEDER | COCCCCC(=NO)C1=CC=C(C=C1)C(F)F |
| IUPAC-namn | N-[1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-5-methoxypentylidene]hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.28 |
| Formel vikt | 257.1227 |