Läs mer
5-metoxi-1-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1-pentanon oxim (fluvoxaminförorening), TRC
Produktkod. 30477199
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477199 250 mg
30473374 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30477199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM269650250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88699-84-7
Molekylformel C13H16F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 257.27
Synonym Fluvoxamine Ep Impurity I
LEDER COCCCC\C(=N/O)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16F3NO2/c1-19-9-3-2-4-12(17-18)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8,18H,2-4,9H2,1H3