Läs mer
5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-one, Mikromol™
Beskrivning
5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluvoxketone |
| CAS | 61718-80-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluvoxketone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H15 F3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Fluvoxamine Maleate Imp. D (EP), Fluvoxamine Imp. D (EP), 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, Fluvoxketone, Fluvoxamine Maleate Impurity D, Fluvoxamine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3 |
| LEDER | COCCCCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-one |
| Visa mer |