Läs mer
5-Methoxy-1-naphthalenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-1-naphthalenol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h2-7,12H,1H3 |
| Formel vikt | 174.0681 |