Läs mer
5-metoxi-1H-benzimidazol-2-tiol, Mikromol™
Produktkod. 17973096
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973096 25 mg
17931246 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17973096 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0095.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-metoxi-1H-benzimidazol-2-tiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
CAS 37052-78-1
Analyt- eller komponentnamn 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. A (EP), Esomeprazole Imp. A (EP), Omeprazole Imp. A (EP), Omeprazole USP Related Compound B, Omeprazole USP RC B, 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Omeprazole Related Compound B, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity A, Esomeprazole Sodium Impurity A, Omeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
LEDER COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
IUPAC-namn 5-metoxi-1H-bensimidazol-2-tiol
Molekylvikt (g/mol) 180.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 180,0357 g/mol