Läs mer
5-Methoxy-2-[[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Beskrivning
5-Methoxy-2-[[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-2-[((3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 704910-89-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Methoxy-2-[((3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H17 N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methoxy-2-[[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3OS/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-21-16-18-13-5-4-12(20-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19) |
| LEDER | COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)cc3C)nc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole |
| Visa mer |