Läs mer
5-Metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metyl]sulfonyl]-1H-bensimidazol (omeprazolsulfon), Mikromol™
Produktkod. 17922116
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17922116 25 mg
17920396 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17922116 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0095.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-Metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metyl]-1H-benzimidazol (omeprazol sulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omeprazole sulfone
CAS 88546-55-8
Analyt- eller komponentnamn Omeprazole sulfone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. D (EP), Esomeprazole Imp. D (EP), Omeprazole Imp. D (EP), Omeprazole USP Related Compound A, Omeprazole USP RC A, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Omeprazole Sulphone, Omeprazole Related Compound A, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity D, Esomeprazole Sodium Impurity D, Omeprazole Impurity D, Esomeprazole Impurity D, Esomeprazole Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
LEDER COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC-namn 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 361.42
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 361,1096 g/mol