Läs mer
5-metoxi-2-formylfenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid |
| CAS | 40138-18-9 |
| Molekylformel | C8H9BO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | B-(2-Formyl-5-methoxyphenyl)boronic Acid, 2-Formyl-5-methoxyphenylboronic Acid, 5-Methoxy-2-formylphenylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(C=O)c(c1)B(O)O |
| IUPAC-namn | (2-formyl-5-metoxyfenyl) boronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.97 |
| Formel vikt | 180.0594 |