Läs mer
5-metoxi-2-formylfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30479607
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30479607 1 g
1 options
Produktkod. 30479607 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2634281G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
CAS 40138-18-9
Molekylformel C8H9BO4
Kvantitet 1 g
Synonym B-(2-Formyl-5-methoxyphenyl)boronic Acid, 2-Formyl-5-methoxyphenylboronic Acid, 5-Methoxy-2-formylphenylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
LEDER COc1ccc(C=O)c(c1)B(O)O
IUPAC-namn (2-formyl-5-metoxyfenyl) boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 179.97
Formel vikt 180.0594