Läs mer
5-metoxi-2-merkaptobenzimidazol, 99+%
Produktkod. 10792861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10792861 25 g Glasflaska 25g
10784543 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275370250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37052-78-1
Molekylformel C8H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 180.23
MDL-nummer MFCD00134581
InChI-nyckel KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 665603
IUPAC-namn 5-metoxi-1,3-dihydrobensimidazol-2-tion
LEDER COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole
Namnnotering 99+%
Abs. (1 % sol i metanol) (1 cm cell) ingen annan absorption observerad från 360 till 600 nm, (1 % sol i metanol) (1 cm cell) ingen annan absorption observerad från 360 till 600 nm vid 0 nm, 0,4 max vid 360 nm
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 255 °C till 262 °C
Färg Brun-gul till vit
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i natriumhydroxidlösning
Formel vikt 180.23
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.