Läs mer
5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12) |
| Formel vikt | 180.0357 |
| Procent renhet | >95% |