Läs mer
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 98%
Produktkod. 10367120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10367120 5 g Glasflaska 5g
10183620 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10367120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147510050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2882-15-7 | C12H13NO3 | 219.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2882-15-7
Molekylformel C12H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 219.24
MDL-nummer MFCD00005618
InChI-nyckel TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 5 miaa, 2-5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl, n-deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 5-methoxy-methylindoleacetic acid, deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methyl indole acetic acid
PubChem CID 76151
IUPAC-namn 2-(5-metoxi-2-metyl-lH-indol-3-yl)ättiksyra
LEDER CC1=C(C2=C(N1)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 162°C to 165°C
Färg Beige eller vit till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 219.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.