Läs mer
5-metoxi-2-metylanilin, 97 %
Produktkod. 15496648
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496648 1 g 1g
15406658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60177.03
 Begränsad artikel
CAS: 50868-72-9 | C8H11NO | 137,18 g/mol
5-metoxi-2-metylanilin användes vid framställningen av N-(5-metoxi-2-metylfenyl)acetamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-metoxi-2-metylanilin användes vid framställningen av N-(5-metoxi-2-metylfenyl)acetamid.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50868-72-9
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00075057
InChI-nyckel RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-o-toluidine, 2-amino-4-methoxytoluene, benzenamine, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzenamine, 2-methyl-5-ethoxyaniline, 5-methoxy-2-methylphenylamine, 6-methyl-m-anisidine, 3-amino-4-methylanisole 5-methoxy-2-methylaniline, pubchem19827, acmc-1awic
PubChem CID 99500
IUPAC-namn 5-metoxi-2-metylanilin
LEDER COC1=CC=C(C)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-methylaniline
Smältpunkt 43 °C till 46 °C
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.