Läs mer
5-metoxi-2-metylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10516694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10516694 5 g Glasflaska 5g
10693225 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10516694 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398240050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 50868-72-9
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00075057
InChI-nyckel RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-o-toluidine, 2-amino-4-methoxytoluene, benzenamine, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzenamine, 2-methyl-5-ethoxyaniline, 5-methoxy-2-methylphenylamine, 6-methyl-m-anisidine, 3-amino-4-methylanisole 5-methoxy-2-methylaniline, pubchem19827, acmc-1awic
PubChem CID 99500
IUPAC-namn 5-metoxi-2-metylanilin
LEDER COC1=CC=C(C)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-methylaniline
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43 °C till 46 °C
Färg Vitt till gult
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H3(CH3)NH2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methoxy-2-methylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.