Läs mer
5-metoxi-2-metylanilin, TRC
Produktkod. 30137921
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137921 5 g
30136465 10 g
30009248 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137921 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3367955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50868-72-9
Molekylformel C8 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 137.179
Synonym 5-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-methylanisole, 3-Methoxy-6-methylaniline, 5-Methoxy-2-methylaniline;
IUPAC-namn 5-metoxi-2-metylanilin.
LEDER COc1ccc(C)c(N)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-methylaniline
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vikt 137.0841