Läs mer
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10510964 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10510964 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10510964 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413840010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Namnnotering 98%
CAS 2941-69-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C9H9NOS
MDL-nummer MFCD00082664
Kvantitet 1g
Synonym 5-methoxy-2-methylbenzothiazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, benzothiazole, 5-methoxy-2-methyl, 2-methyl-5-methoxybenzothiazole, 2-methyl-5-methoxy-benzothiazole, acmc-209h8o, cambridge id 5150005, benzothiazole,5-methoxy-2-methyl, 2-methyl-5-methoxy-1,3-benzothiazole, 2-methyl-5-methoxy-1, 3-benzothiazole
InChI-nyckel SAQMNBWVOKYKPZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C2SC(C)=NC2=C1
IUPAC-namn 5-methoxy-2-methyl-1,3-benzothiazole
Molekylvikt (g/mol) 179.24
PubChem CID 76252
Formel vikt 179.24
Procent renhet 98%