Läs mer
5-Methoxy-2-methylindole, 99+%
Produktkod. 11449277
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449277 1 g 1g
11459277 5 g 5g
11469277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21348.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1076-74-0 | C10H11NO | 161.20 g/mol
Det används som en reaktant vid framställning av indolylkinoxaliner genom kondensationsreaktioner, reaktant vid framställning av alkylindoler via Ir-katalyserad reduktiv alkylering, reaktant i aryleringsreaktioner med användning av en palladiumacetatkatalysator, reaktant i enantioselektiv Friedel-Crafts-syntesinalkylering av stereolektiv alkylering av Friedel-Crafts och stereolektiv alkylering. stereoselektiv [3+2] cyklopentannulering. Som ett indolderivat visat sig vara en effektiv hämmare av den klorerande aktiviteten av myeloperoxidas (MPO). Används i den metaboliska syntesen av antiinflammatorisk syntes av aryättiksyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en reaktant vid beredning av indolylkinoxaliner genom kondensationsreaktioner, reaktant vid beredning av alkylindoler via Ir-katalyserad reduktiv alkylering, reaktant i aryleringsreaktioner med användning av en palladiumacetatkatalysator, reaktant i enantioselektiv Friedel-Crafts-syntes i stereolektiv alkylering och reaktantsyntes. cyklopentaindoloner via stereoselektiv [3+2] cyklopentannulering. Som ett indolderivat visat sig vara en effektiv hämmare av myeloperoxidas (MPO) klorerande aktivitet. Används i den metaboliska syntesen av antiinflammatorisk syntes av aryättiksyra.
Löslighet Löslig i metanol (mycket svag
grumlighet.)
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1076-74-0
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.20
MDL-nummer MFCD00005620
InChI-nyckel VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-methylindole, 2-methyl-5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy-2-methyl, indole, 5-methoxy-2-methyl, pubchem7236, acmc-1buiu, maybridge1_002343, 5-methoxy-2 methylindole, 2-methyl-5-methoxylindole, 2-methyl-5-methoxy indole
PubChem CID 70642
IUPAC-namn 5-metoxi-2-metyl-lH-indol
LEDER COC1=CC=C2NC(C)=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-methylindole
Smältpunkt 85°C to 88°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol (very faint turbidity.)
Formel vikt 161.2
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.