Läs mer
5-Methoxy-2-methylindoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-2-methylindoline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-8-6-9(12-2)3-4-10(8)11-7/h3-4,6-7,11H,5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 163.0997 |