Läs mer
5-metoxi-2-nitrobensenamin, TRC
Produktkod. 30478212
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30478212 10 g
1 options
Produktkod. 30478212 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32098010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine
CAS 16133-49-6
Molekylformel C7H8N2O3
Kvantitet 10 g
Synonym (5-Methoxy-2-nitrophenyl)amine, 2-Nitro-5-methoxyaniline, 3-Methoxy-6-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
LEDER COc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.0535