Läs mer
5-metoxi-2-nitrobensoesyra, 97 %
Produktkod. 11388056
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388056 25 g 25g
11378056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13346.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
CAS: 1882-69-5 | C8H6NO5 | 196,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1882-69-5
Molekylformel C8H6NO5
Molekylvikt (g/mol) 196.14
MDL-nummer MFCD00151836
InChI-nyckel URADKXVAIGMTEG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-methoxy-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methoxybenzoic acid, 6-nitro-m-anisic acid, 5-methoxy-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 5-methoxy-2-nitro, pubchem4229, acmc-1brd6, 2-nitro-5-methoxybenzoate, 2-nitro-5-methoxybenzoicacid, 5-methoxy-2-nitrobenzoicacid
PubChem CID 339209
IUPAC-namn 5-metoxi-2-nitrobensoat
LEDER COC1=CC=C(C(=C1)C([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 130°C to 135°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1877657
Formel vikt 197.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.