Läs mer
5-metoxi-2-nitrofenol, 98 %
Produktkod. 10249793 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10249793 5 g Glasflaska 5g
10682002 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10249793 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335440050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
Add to basket
CAS: 704-14-3 | C7H7NO4 | 169,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 704-14-3
Molekylformel C7H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 169.14
MDL-nummer MFCD00100932
InChI-nyckel NRTULWPODYLFOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 219635
IUPAC-namn 5-metoxi-2-nitrofenol
LEDER COC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-nitrophenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 90°C to 94°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 2-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, phenol, 5-methoxy-2-nitro, 2-nitro-5-methoxyphenol, 3-hydroxy-4-nitroanisole, 5-methoxy-2-nitro-phenol, phenol,5-methoxy-2-nitro, pubchem22230, 3-methoxy-6-nitrophenol, 2-hydroxy4-methoxynitrobenzene, 5-methoxy-2-nitrophenol
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,ethyl alcohol
Formel vikt 169.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Methoxy-2-nitrophenol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.