Läs mer
5-metoxi-2-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30473396
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30473396 500 mg
1 options
Produktkod. 30473396 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM265535500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-nitrophenol
CAS 704-14-3
Molekylformel C7H7NO4
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-Nitro-5-methoxyphenol, 3-Methoxy-6-nitrophenol, NSC 1167
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
LEDER COc1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-metoxi-2-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 169.13
Formel vikt 169.0375