Läs mer
5-Methoxy-2-tetralone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-2-tetralone |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 176.0837 |