Läs mer
5-metoxi-2-(trifluormetyl)pyridin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10515660
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10515660 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10515660 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00192DE
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 216766-13-1
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H6F3NO
MDL-nummer MFCD09864699
Kvantitet 5 g
Synonym 5-methoxy-2-trifluoromethyl pyridine, 5-methoxy-2-trifluoromethyl-pyridine, pubchem23560, 3-methoxy-6-trifluoromethylpyridine, 3-methoxy-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine,5-methoxy-2-trifluoromethyl
InChI-nyckel MRHJZBSCOLVMGA-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-metoxi-2-(trifluormetyl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 177.13
PubChem CID 22000196
Formel vikt 177.13
Procent renhet 97%