Läs mer
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31112014
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31112014 250 mg
31109465 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31112014 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD104527250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-7-methyl-1H-indole
CAS 61019-05-4
Molekylformel C10H11NO
MDL-nummer MFCD09027022
Kvantitet 250 mg
LEDER COC1=CC2=C(NC=C2)C(C)=C1
Molekylvikt (g/mol) 161.20
Procent renhet 95%