Läs mer
5-metoxi-7-metylindol, 97 %
Produktkod. 15439638
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439638 5 g 5g
15449638 250 mg 250mg
15429638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63123.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 61019-05-4 | C10H11NO | 161,204 g/mol
5-metoxi-7-metylindol används som en mellanprodukt för kemisk forskning och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5-metoxi-7-metylindol används som en mellanprodukt för kemisk forskning och
läkemedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61019-05-4
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.204
MDL-nummer MFCD09027022
InChI-nyckel YGPVRHHGKCQSIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-7-methylindole, 1h-indole, 5-methoxy-7-methyl, ksc612k7l, 5-methoxy7-methyl-1h-indole
PubChem CID 12338917
IUPAC-namn 5-metoxi-7-metyl-lH-indol
LEDER CC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-7-methylindole
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 161.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.