Läs mer
5-metoxi-alfa-metyltryptaminhydroklorid (5-MeO-AMT HCl) 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30458397
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458397 1 ml
1 options
Produktkod. 30458397 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1422.0901
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
CAS 1016-44-0
Analyt- eller komponentnamn 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C12 H16 N2 O . Cl H
Koncentration 1 mg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5-Methoxy-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 5-Methoxy-α-methyltryptamine Hydrochloride, 3-(2-Aminopropyl)-5-methoxyindole Hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Cl.COc1ccc2[nH]cc(CC(C)N)c2c1
IUPAC-namn 1-(5-metoxi-1H-indol-3-yl) propan-2-amin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 240.729
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 240,103 g/mol