Läs mer
5-Methoxy-N,N-bis(1-methylethyl)-Alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-N,N-bis(1-methylethyl)-alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide |
| CAS | 2426-22-4 |
| Molekylformel | C17H22N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N-Diisopropyl-5-methoxyindole-3-glyoxylamide, 5-Methoxy-N,N-bis(1-methylethyl)-alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O3/c1-10(2)19(11(3)4)17(21)16(20)14-9-18-15-7-6-12(22-5)8-13(14)15/h6-11,18H,1-5H3 |
| LEDER | COc1ccc2[nH]cc(C(=O)C(=O)N(C(C)C)C(C)C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-2-oxo-N,N-di(propan-2-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.37 |
| Formel vikt | 302.163 |