Läs mer
5-Methoxy-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethan-Alpha,Alpha,Beta,Beta-d4-amine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-amine |
| CAS | 66521-37-7 |
| Molekylformel | C13 D4 H14 N2 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 5-methoxy-N,N-dimethyl-1H-Indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-5-4-11(16-3)8-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3/i6D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N(C)C)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.32 |
| Formel vikt | 222.167 |