Läs mer
5-Methoxybenzimidazole-4,6,7-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-1 H-benzimidazole-4,6,7-D3 |
| CAS | 1219805-69-2 |
| Molekylformel | C8 D3 H5 N2 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 6-Methoxy-1 H-benzimidazole-4,5,7-d3, 5-Methoxy-1 H-benzimidazole-4,6,7-D3, 5-Methoxybenzimidazole-4,6,7-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8N2O/c1-11-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i2D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c2[nH]cnc2c([2 H])c1OC |
| IUPAC-namn | 4,6,7-trideuterio-5-methoxy-1 H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.1804 |
| Formel vikt | 151.0825 g/mol |
| Visa mer |