Läs mer
5-Methoxycarbonyl Methyl Uridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxycarbonyl Methyl Uridine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O8/c1-21-7(16)2-5-3-14(12(20)13-10(5)19)11-9(18)8(17)6(4-15)22-11/h3,6,8-9,11,15,17-18H,2,4H2,1H3,(H,13,19,20)/t6-,8-,9-,11-/m1/s1 |