Läs mer
5-Methoxyflavone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11440118
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440118 0.1 g 0.1g
11450118 0.5 g 0.5g
11430118 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23700.77
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42079-78-7
Molekylformel C16H12O3
Molekylvikt (g/mol) 252.269
MDL-nummer MFCD00016942
InChI-nyckel XRQSPUXANRGDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyflavone, 5-methoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5-methoxy-2-phenyl-4-benzopyrone, chembl16685, 4h-1-benzopyran-4-one, 5-methoxy-2-phenyl, 5-methoxy-2-phenyl-chromen-4-one, acmc-20am2h, d0v5hf, bidd:er0473
PubChem CID 94525
IUPAC-namn 5-methoxy-2-phenylchromen-4-one
LEDER COC1=CC=CC2=C1C(=O)C=C(O2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxyflavone
Smältpunkt 128°C to 131°C
Kvantitet 0.1 g
Formel vikt 252.27
Procent renhet 97%