Läs mer
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 11328166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328166 1 g 1g
11338166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15137.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4382-54-1 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4382-54-1
Molekylformel C10H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 191.19
MDL-nummer MFCD00005614
InChI-nyckel YEBJVSLNUMZXRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, 5-methoxy-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, acide methoxy-5 indole carboxylique-2, acide methoxy-5 indole carboxylique-2 french, 5-methoxyindol-2-carboxylic acid, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylicacid, pubchem1702, acmc-209jvj
PubChem CID 20401
IUPAC-namn 5-metoxi-lH-indol-2-karboxylsyra
LEDER COC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∽200°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 157478
Formel vikt 191.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.