Läs mer
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10695552 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10695552 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10695552 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125900100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4382-54-1
Molekylformel C10H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 191.19
MDL-nummer MFCD00005614
InChI-nyckel YEBJVSLNUMZXRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, 5-methoxy-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, acide methoxy-5 indole carboxylique-2, acide methoxy-5 indole carboxylique-2 french, 5-methoxyindol-2-carboxylic acid, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylicacid, pubchem1702, acmc-209jvj
PubChem CID 20401
IUPAC-namn 5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
LEDER COC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 197.0°C to 201.0°C
Färg Brown to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 10 g
Beilstein 22, II, 169
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in acetone
Formel vikt 191.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder