Läs mer
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11956691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11956691 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 11956691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440170100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
CAS 4792-58-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 152°C to 155°C
Färg Orange to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H13NO3
Kvantitet 10 g
Synonym ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-methoxyindole-2-carboxylate, ethyl 5-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester, unii-d63u367gnz, 5-methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, methoxy-5 indole carboxylate d'ethyle-2, ethyl 5-methoxyl-1h-indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester
InChI-nyckel NPIUAXNFAUGNHP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OC
IUPAC-namn ethyl 5-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 219.24
PubChem CID 20926
Formel vikt 219.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester