Läs mer
5-Methoxyindole-3-acetic acid, 98+%
Produktkod. 11399625
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399625 250 mg 250mg
11389625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19073.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3471-31-6 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3471-31-6
Molekylformel C11H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 205.213
MDL-nummer MFCD00005638
InChI-nyckel COCNDHOPIHDTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-3-acetic acid, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxyindoleacetic acid, methoxyindoleacetic acid, 5-methoxy-3-indoleacetic acid, 5-methoxyindol-3-ylacetic acid, 5-methoxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxyindole-3-aceticacid, 5-methoxyindoleacetate, 1h-indole-3-acetic acid, 5-methoxy
PubChem CID 18986
ChEBI CHEBI:28281
IUPAC-namn 2-(5-metoxi-lH-indol-3-yl)ättiksyra
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxyindole-3-acetic acid
Smältpunkt 145°C to 148°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 187161
Formel vikt 205.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.