Läs mer
5-Methoxyindole-3-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxyindole-3-acetic Acid |
| CAS | 3471-31-6 |
| Molekylformel | C11H11NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-Methoxy-1H-indole-3-acetic Acid, (5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid, 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid, 2-(5-Methoxy-3-indolyl)acetic Acid, 5-Methoxy-3-indoleacetic Acid, 5-Methoxy-3-indolylacetic Acid, 5-Methoxy-IAA, 5-Methoxyindoleacetic Acid, 5-Methyloxyindole-3-acetic Acid, Methoxyindoleacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c1-15-8-2-3-10-9(5-8)7(6-12-10)4-11(13)14/h2-3,5-6,12H,4H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | COc1ccc2[nH]cc(CC(=O)O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vikt | 205.0739 |