Läs mer
5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10685362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10685362 1 g Glass bottle 1g
10229223 100 mg Glass bottle 100mg
10595881 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10685362 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125890010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10601-19-1
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00005623
InChI-nyckel TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-5-methoxyindole, 5-methoxyindole-3-carboxyaldehyde, 5-methoxyindole-3-carbaldehyde, 5-methoxyindole-3-aldehyde, 5-methoxy-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy, 5-methoxy-indol-3-aldehyde, unii-63c50zw2d0, 5-methoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 82758
IUPAC-namn 5-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
LEDER COC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 180.0°C to 184.0°C
Färg Beige to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Beilstein 21, II, 424
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 175.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Crystalline Powder or Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.