Läs mer
5-Methoxyindole, 99%
Produktkod. 11420878
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420878 25 g 25g
11400878 1 g 1g
11410878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25290.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1006-94-6 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1006-94-6
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00005674
InChI-nyckel DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
PubChem CID 13872
IUPAC-namn 5-metoxi-lH-indol
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxyindole
Smältpunkt 52°C to 55°C
Kokpunkt 176°C to 178°C (17 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 116722
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 147.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.