Läs mer
5-Methoxyindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxyindole |
| CAS | 1006-94-6 |
| Molekylformel | C9 H9 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Indole, 5-methoxy-, Indole, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxy-1H-indole, 5-Methoxyindole, Femedol, Indol-5-yl methyl ether, NSC 521752 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-8-2-3-9-7(6-8)4-5-10-9/h2-6,10H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vikt | 147.0684 |