Läs mer
5-Methoxyisophthalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxyisophthalic Acid |
| CAS | 46331-50-4 |
| Molekylformel | C9H8O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Methoxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, NSC 302547 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O5/c1-14-7-3-5(8(10)11)2-6(4-7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | COc1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.16 |
| Formel vikt | 196.0372 |