Läs mer
5-Methoxymethyl-2'-deoxyuridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxymethyl-2'-deoxyuridine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O6/c1-18-5-6-3-13(11(17)12-10(6)16)9-2-7(15)8(4-14)19-9/h3,7-9,14-15H,2,4-5H2,1H3,(H,12,16,17)/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| Formel vikt | 272.1008 |