Läs mer
5-Metoxypiperonal, 97 %
Produktkod. 11388035
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388035 25 g 25g
11368035 1 g 1g
11378035 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388035 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08213.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 5780-07-4 | C9H8O4 | 180,16 g/mol
5-Metoxipiperonal används vid syntes av oxazol-combretastatin A-4-analoger som visar antitumöraktivitet. Det används också vid syntesen av endotelin-A-antagonisten ABT-546 och vidare vid syntesen av antidepressivt rolipram.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Methoxypiperonal används vid syntes av oxazol-combretastatin A-4-analoger som visar antitumöraktivitet. Det används också vid syntesen av endotelin-A-antagonisten ABT-546 och vidare vid syntesen av antidepressivt rolipram.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med luft, oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5780-07-4
MDL-nummer MFCD00016900
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxypiperonal
Smältpunkt 126 °C till 132 °C
Molekylformel C9H8O4
Kvantitet 25 g
Beilstein 384077
Känslighet Luftkänslig
Synonym myristicin aldehyde, 3-methoxy-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, 3-methoxypiperonal, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 7-methoxy, 5-methoxypiperonal, 7-methoxy-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxybenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxy-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxybenzo-1,3-dioxole-5-carboxaldehyde, 7-methoxybenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel LOFRBHZYZCIOJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(=CC2=C1OCO2)C=O
IUPAC-namn 7-metoxi-1,3-bensodioxol-5-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 180.16
PubChem CID 22016
Formel vikt 180.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.