missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Methoxypyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Methoxyuracil), Mikromol™

Produktkod. 30052556
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052556 100 mg
30050086 25 mg
30458277 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0593.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5-Methoxypyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Methoxyuracil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Methoxyuracil
CAS 6623-81-0
Analyt- eller komponentnamn 5-Methoxyuracil
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H6 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-Methoxy-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxypyrimidine-2,4-diol, 5-Methoxyuracil, NSC 55452, Fluorouracil Imp. D (EP), Fluorouracil Impurity D
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O3/c1-10-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
LEDER COC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 5-methoxy-1H-pyrimidine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 142.11
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 142.0378 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.