Läs mer
5-Methoxyquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxyquinoline |
| CAS | 6931-19-7 |
| Molekylformel | C10 H9 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-12-10-6-2-5-9-8(10)4-3-7-11-9/h2-7H,1H3 |
| LEDER | COc1cccc2ncccc12 |
| IUPAC-namn | 5-methoxyquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.0684 |