Läs mer
5-metoxiresorcinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488588
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488588 1 g 1g
15408598 250 mg 250mg
15498588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61996.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2174-64-3 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
5-metoxiresorcinol användes vid syntes av isorobustin, substituerade linjära och kantiga bensofurukoumariner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-metoxiresorcinol användes vid syntes av isorobustin, substituerade linjära
och kantiga bensofurukoumariner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2174-64-3
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.138
MDL-nummer MFCD00002285
InChI-nyckel HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyresorcinol, flamenol, 3,5-dihydroxyanisole, phloroglucinol monomethyl ether, 1,3-benzenediol, 5-methoxy, 5-methoxy-benzene-1,3-diol, unii-6201e0jif3, dsstox_cid_26525, dsstox_rid_81690, dsstox_gsid_46525
PubChem CID 71648
IUPAC-namn 5-metoxibensen-1,3-diol
LEDER COC1=CC(=CC(=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxyresorcinol
Smältpunkt 78°C to 80°C
Färg Gult
Kokpunkt 188°C to 189°C (12 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1423578
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 140.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.