Läs mer
5-Methoxyresorcinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxyresorcinol |
| CAS | 2174-64-3 |
| Molekylformel | C7 H8 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,8-9H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(O)cc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 5-methoxybenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.137 |
| Formel vikt | 140.047 |